Learn More
5-tianonano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dibutylsulfide |
| CAS | 544-40-1 |
| Fórmula molecular | C8 H18 S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Butyl sulfide (8CI), 1,1'-Thiobis[butane], 5-Thianonane, Butyl monosulfide, Butylthiobutane, Di-n-butyl sulfide, Di-n-butyl thioether, Dibutyl sulfide, Dibutyl thioether, NSC 8460, Thiononane-5, n-Butyl sulfide, n-Dibutyl sulfide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H18S/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCSCCCC |
| Nombre IUPAC | 1-butilsulfanilbutano |
| Peso molecular (g/mol) | 146.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.1129 |