Learn More
5-tianonano, TRC
Código de producto. 30423441
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30423441 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30423441 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO23553350MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibutylsulfide
CAS 544-40-1
Fórmula molecular C8 H18 S
Cantidad 50 mg
Sinónimo Butyl sulfide (8CI), 1,1'-Thiobis[butane], 5-Thianonane, Butyl monosulfide, Butylthiobutane, Di-n-butyl sulfide, Di-n-butyl thioether, Dibutyl sulfide, Dibutyl thioether, NSC 8460, Thiononane-5, n-Butyl sulfide, n-Dibutyl sulfide
Fórmula InChI InChI=1S/C8H18S/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
SMILES CCCCSCCCC
Nombre IUPAC 1-butilsulfanilbutano
Peso molecular (g/mol) 146.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.1129