Learn More
5-(terc-Butilsulfonil)-2-(2-piridil)pirimidin-4-amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10582652
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10582652 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
1 options
Código de producto. 10582652 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM02695EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-09-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(tert-Butylsulfonyl)-2-(2-pyridyl)pyrimidin-4-amine
CAS 175202-19-4
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C13H16N4O2S
Número MDL MFCD00084869
Cantidad 10 g
Sinónimo 5-tert-butylsulfonyl-2-2-pyridyl pyrimidin-4-amine, 5-2-methylpropane-2-sulfonyl-2-pyridin-2-yl pyrimidin-4-amine, 4-pyrimidinamine,5-1,1-dimethylethyl sulfonyl-2-2-pyridinyl, maybridge1_004567, 5-tert-butylsulfonyl-2-pyridin-2-yl pyrimidin-4-amine
Clave InChI AFJQTXMEFXBCIN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)S(=O)(=O)C1=CN=C(N=C1N)C2=CC=CC=N2
Nombre IUPAC 5-terc-butilsulfonil-2-piridin-2-ilpirimidin-4-amina
Peso molecular (g/mol) 292.357
PubChem CID 2778673
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.36
Porcentaje de pureza 97%