Learn More
5-terc-Butilpirogalol, 97 %
Product Code. 11495977
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11495977 100 g 100 g
11475977 5 g 5 g
11485977 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11495977 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B25022.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 20481-17-8
Fórmula molecular C10H14O3
Peso molecular (g/mol) 182.219
Número MDL MFCD00059613
Clave InChI HCNISNCKPIVZDX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-tert-butylpyrogallol, 5-tert-butyl benzene-1,2,3-triol, 5-t-butylpyrogallol, acmc-20am1a, hcnisnckpivzdx-uhfffaoysa, 5-tert-butyl-1,2,3-benzenetriol #, 1-tert-butyl-3,4,5-trihydroxybenzene, 5-tert-butyl-1,2,3-trihydroxybenzene, 1,2,3-benzenetriol,5-1,1-dimethylethyl
PubChem CID 597592
Nombre IUPAC 5-terc-butilbenceno-1,2,3-triol
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=C(C(=C1)O)O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 5-tert-Butylpyrogallol
Punto de fusión 133°C to 136°C
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.22
Porcentaje de pureza 97%