Learn More
5-terc-Butilpirogalol, 97 %
Código de producto. 11475977
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11475977 5 g 5 g
11485977 25 g 25 g
11495977 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11475977 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25022.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20481-17-8
Fórmula molecular C10H14O3
Peso molecular (g/mol) 182.219
Número MDL MFCD00059613
Clave InChI HCNISNCKPIVZDX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-tert-butylpyrogallol, 5-tert-butyl benzene-1,2,3-triol, 5-t-butylpyrogallol, acmc-20am1a, hcnisnckpivzdx-uhfffaoysa, 5-tert-butyl-1,2,3-benzenetriol #, 1-tert-butyl-3,4,5-trihydroxybenzene, 5-tert-butyl-1,2,3-trihydroxybenzene, 1,2,3-benzenetriol,5-1,1-dimethylethyl
PubChem CID 597592
Nombre IUPAC 5-terc-butilbenceno-1,2,3-triol
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=C(C(=C1)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-tert-Butylpyrogallol
Punto de fusión 133°C to 136°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.22
Porcentaje de pureza 97%