Learn More
5'-(terc-butildimetilsililoxi)metil 5'-desmetil meloxicam, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5'-(tert-Butyldimethylsilyloxy)methyl 5'-Desmethyl Meloxicam |
| CAS | 1076199-65-9 |
| Fórmula molecular | C20 H27 N3 O5 S2 Si |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 5-(Tert-Butyldimethylsilyloxy)Methyl 5-Desmethyl Meloxicam |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H27N3O5S2Si/c1-20(2,3)31(5,6)28-12-13-11-21-19(29-13)22-18(25)16-17(24)14-9-7-8-10-15(14)30(26,27)23(16)4/h7-11,24H,12H2,1-6H3,(H,21,22,25) |
| SMILES | CN1C(=C(O)c2ccccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3ncc(CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)s3 |
| Nombre IUPAC | N-[5-[[terc-butil(dimetil)silil]oximetil]-1,3-tiazol-2-il]-4-hidroxi-2-metil-1,1-dioxo-1λ ^{6},2-benzotiazina-3-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 481.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 481.1161 |