Learn More
Ácido 5-(terc-butilcarbamoil)piridin-3-borónico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15470356
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15470356 250 mg 250 miligramos
15460356 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15470356 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53081.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 913835-99-1
Fórmula molecular C10H15BN2O3
Peso molecular (g/mol) 222.051
Número MDL MFCD08689533
Clave InChI FOJHBAIYLMKAIB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-tert-butylcarbamoyl pyridin-3-yl boronic acid, 5-tert-butylcarbamoyl pyridine-3-boronic acid, 3-t-butyl 5-borononicotinamide, 5-borono-n-tert-butyl nicotinamide, 5-tert-butylcarbamoyl pyridin-3-ylboronic acid, acmc-209rak, 3-tert-butyl 5-borononicotinamide, 5-t-butylcarbamoyl-3-pyridineboronic acid, 5-t-butylcarbamoyl pyridine-3-boronic acid
PubChem CID 44119356
Nombre IUPAC ácido [5-(terc-butilcarbamoil)piridin-3-il]borónico
SMILES B(C1=CC(=CN=C1)C(=O)NC(C)(C)C)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(tert-Butylcarbamoyl)pyridine-3-boronic acid
Punto de fusión 245°C to 250°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.05
Porcentaje de pureza 98%