Learn More
5-Tert-butil-m-xileno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-tert-Butyl-m-xylene |
| Punto de fusión | -22°C |
| Densidad | 0.86 |
| Punto de ebullición | 207°C to 209°C |
| Temperatura de inflamación | 84°C (183°F) |
| Índice de refracción | 1.496 |
| Cantidad | 500 g |
| Beilstein | 1853314 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.27 |
| Porcentaje de pureza | 98% |