Learn More
5-Tert-butil-m-xileno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449496
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11449496 100 g 100 g
11459496 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11449496 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19220.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 98-19-1 | C12H18 | 162.276 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-19-1
Fórmula molecular C12H18
Peso molecular (g/mol) 162.276
Número MDL MFCD00008832
Clave InChI FZSPYHREEHYLCB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-tert-butyl-m-xylene, 1-tert-butyl-3,5-dimethylbenzene, m-xylene, 5-tert-butyl, 1,3-dimethyl-5-tert-butylbenzene, benzene, 1-1,1-dimethylethyl-3,5-dimethyl, 5-tert-butyl-1,3-dimethylbenzene, benzene, 5-tert-butyl-1,3-dimethyl, 1,3-dimethyl-5-t-butylbenzene, 5-t-butyl-1,3-dimethylbenzene, benzene, 1,3-dimethyl-5-1,1-dimethylethyl
PubChem CID 7378
Nombre IUPAC 1-Tert-butil-3,5-dimetilbenceno
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)C(C)(C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-tert-Butyl-m-xylene
Punto de fusión -22°C
Densidad 0.86
Punto de ebullición 207°C to 209°C
Temperatura de inflamación 84°C (183°F)
Índice de refracción 1.496
Cantidad 100 g
Beilstein 1853314
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.27
Porcentaje de pureza 98%