Learn More
5-(terc-Butil)-3-(clorometil)-1,2,4-oxadiazol, +95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10602653
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10602653 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10099521 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10173184 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10602653 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SEW00330CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
CAS 175205-41-1
Fórmula molecular C7H11ClN2O
Peso molecular (g/mol) 174.628
Clave InChI AIVSLDAXUIRICJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2796738
Nombre IUPAC 5-terc-butil-3-(clorometil)-1,2,4-oxadiazol
SMILES CC(C)(C)C1=NC(=NO1)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(tert-Butyl)-3-(chloromethyl)-1, 2, 4-oxadiazole
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 5-tert-butyl-3-chloromethyl-1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-1,1-dimethylethyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,3-chloromethyl-5-1,1-dimethylethyl, 3-chloromethyl-5-t-butyl-1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-tert-butyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-1,1-dimethylethyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.63
Porcentaje de pureza 95%