Learn More
Ácido 5-terc-butil-2-metil-3-furoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459526
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11459526 0.5 g 0.50 g
11449526 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11459526 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19258.02
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 38422-62-7 | C10H14O3 | 182.219 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38422-62-7
Fórmula molecular C10H14O3
Peso molecular (g/mol) 182.219
Número MDL MFCD00221068
Clave InChI NWWAPYOVUAEIJB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-tert-butyl-2-methylfuran-3-carboxylic acid, 5-tert-butyl-2-methyl-3-furoic acid, maybridge3_006912, acmc-20am1c, 5-tert-butyl-3-carboxy-2-methylfuran, 5-? 1,?1-?dimethylethyl ?-?2-?methyl-3-?furancarboxylic acid
PubChem CID 2742176
Nombre IUPAC Ácido 5-terc-butil-2-metilfurano-3-carboxílico
SMILES CC1=C(C=C(O1)C(C)(C)C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-tert-Butyl-2-methyl-3-furoic acid
Punto de fusión 90°C to 94°C
Cantidad 0.5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.22
Porcentaje de pureza 97%