Learn More
Ácido 5-terc-butil-2-metoxibencenoborónico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11365669
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11365669 250 mg 250 miligramos
11375669 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11365669 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20415.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 128733-85-7 | Molecular Formula: C11H17BO3 | Molecular Weight: 208.064 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 128733-85-7
Fórmula molecular C11H17BO3
Peso molecular (g/mol) 208.064
Número MDL MFCD06201034
Clave InChI LXFOJKCQSAYVMF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-tert-butyl-2-methoxyphenyl boronic acid, 5-t-butyl-2-methoxyphenylboronic acid, 5-tert-butyl-2-methoxybenzeneboronic acid, 2-borono-4-tert-butyl anisole, acmc-1c4zr, 2-methoxy-5-tert-butylphenylboronic acid, 5-tert-butyl-2-methoxyphenyl boronicacid, boronic acid, b-5-1,1-dimethylethyl-2-methoxyphenyl
PubChem CID 14740579
Nombre IUPAC ácido (5-terc-butil-2-metoxifenil)borónico
SMILES B(C1=C(C=CC(=C1)C(C)(C)C)OC)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-tert-Butyl-2-methoxybenzeneboronic acid
Punto de fusión 103°C to 106°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 4181890
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.07
Porcentaje de pureza ≥98%