Learn More
5-tert-butil-2-metoxibenzaldehído, TRC
Código de producto. 30135339
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135339 1 g 1 g
30006655 250 mg 250 miligramos
30007813 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135339 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB7026081G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85943-26-6
Fórmula molecular C12H16O2
Peso molecular (g/mol) 192.25
Sinónimo 5-(1,1-Dimethylethyl)-2-methoxybenzaldehyde;
Nombre IUPAC 5-tert-butil-2-metoxibenzaldehído
SMILES COc1ccc(cc1C=O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-tert-Butyl-2-methoxybenzaldehyde
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16O2/c1-12(2,3)10-5-6-11(14-4)9(7-10)8-13/h5-8H,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.115