Learn More
5-terc-Butil-2-yodo-1,3-dimetilbenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11400668
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11400668 1 g 1 g
11410668 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11400668 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25195.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5122-20-3 | C12H17I | 288.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5122-20-3
Fórmula molecular C12H17I
Peso molecular (g/mol) 288.17
Número MDL MFCD00052173
Clave InChI SCKWYPTZVFBKKW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-tert-butyl-2-iodo-1,3-dimethylbenzene, maybridge4_003980, acmc-20am7p, 5-tert-butyl-2-iodo-m-xylene, 4-tert-butyl-2,6-dimethyliodobenzene, 5-tert-butyl-2-iodo-1,3-dimeth, 5-tert-butyl-2-iodo-1,3-dimethyl-benzene, benzene,5-1,1-dimethylethyl-2-iodo-1,3-dimethyl
PubChem CID 2739988
Nombre IUPAC 5-terc-butil-2-yodo-1,3-dimetilbenceno
SMILES CC1=CC(=CC(C)=C1I)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-tert-Butyl-2-iodo-1,3-dimethylbenzene
Punto de fusión 54°C to 57°C
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.17
Porcentaje de pureza 97%