Learn More
5-terc-Butilo-1,2,3-trimetilbenceno, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11392296
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11392296 10 g 10 g
11302306 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392296 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05943.09
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-23-7
Fórmula molecular C13H20
Peso molecular (g/mol) 176.30
Número MDL MFCD00043642
Clave InChI ZQVJKYPEIPJEIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-tert-butylhemimellitene, unii-36nbo9za2f, benzene, 5-1,1-dimethylethyl-1,2,3-trimethyl, 36nbo9za2f, 5-t-butyl-1,2,3-trimethylbenzene, 5-tert-butyl-1,2,3-trimethylbenzene, 1-tert-butyl-3,4,5-trimethylbenzene, 1,2,3-trimethyl-5-tert-butylbenzene, 1,2,3-trimethyl-5-tert.-butylbenzene, 1-tert-butyl-3,4,5-trimethyl-benzene
PubChem CID 66811
Nombre IUPAC 5-terc-butilo-1,2,3-trimetilbenceno
SMILES CC1=CC(=CC(C)=C1C)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-tert-Butyl-1,2,3-trimethylbenzene
Punto de fusión 31°C to 33°C
Punto de ebullición 114°C to 115°C (17 mmHg)
Cantidad 10 g
Beilstein 2076153
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.29
Porcentaje de pureza 97%