Learn More
Ácido 5-(terc-butoxi)-5-oxo-4-(4,7,10-tris(2-(terc-butoxi)-2-oxoetil)-1,4,7,10-tetraazaciclododecan-1-il)pentanoico (> 85%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(tert-Butoxy)-5-oxo-4-(4,7,10-tris(2-(tert-butoxy)-2-oxoethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1-yl)pentanoic Acid |
| CAS | 306776-79-4 |
| Fórmula molecular | C35 H64 N4 O10 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetic acid-α-(2-carboxyethyl)-1,4,7,10-tetrakis(1,1-dimethylethyl) ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C35H64N4O10/c1-32(2,3)46-28(42)23-36-15-17-37(24-29(43)47-33(4,5)6)19-21-39(26(13-14-27(40)41)31(45)49-35(10,11)12)22-20-38(18-16-36)25-30(44)48-34(7,8)9/h26H,13-25H2,1-12H3,(H,40,41) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)CN1CCN(CC(=O)OC(C)(C)C)CCN(CCN(CC(=O)OC(C)(C)C)CC1)C(CCC(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-[(2-metilpropan-2-il)oxi]-5-oxo-4-[4,7,10-tris[2-[(2-metilpropan-2-il)oxi]-2-oxoetil]-1,4,7,10-tetrazaciclododec-1-il]pentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 700.904 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 700.462 |