Learn More
Invitrogen™ 5-TAMRA, SE (5-Carboxitetrametilrodamina, succinimidilo éster), isómero único
Descripción
El 5-TAMRA, SE aminorreactivo y sus conjugados producen fluorescencia roja-anaranjada brillante, insensible al pH (excitación/emisión aproximada máxima ∼546/579) con buena fotoestabilidad.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 5 mg |
| Tipo de producto | 5-TAMRA SE |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador (de – 5 a – 30 °C) y proteger de la luz. |
| Reactividad química | Amina |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fracción reactiva | Ester activo, succinimidilo éster |
| Etiqueta o tinte | Isómeros TAMRA™, TMR (tetrametilrodamina) |
| Tipo de etiqueta | Colorantes clásicos |
| Emisión | 579 |
| Excitación | 546 |