Learn More
Invitrogen™ 5-TAMRA (5-Carboxytetramethylrhodamine), single isomer
Descripción
La tetrametilrodamina (TMR, TRITC) ha sido un fluoróforo ampliamente utilizado para preparar bioconjugados, especialmente anticuerpos fluorescentes y derivados de avidina utilizados en inmunoquímica. Bajo el nombre de TAMRA, el ácido carboxílico de 5-TAMRA también ha alcanzado prominencia como colorante para el etiquetado de oligonucleótidos y aplicaciones automatizadas de secuenciación de ADN.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10 mg |
| Tipo de producto | 5-TAMRA |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz. |
| Reactividad química | Amina |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fracción reactiva | Ácido carboxílico |
| Etiqueta o tinte | Isómeros TAMRA™, TMR (tetrametilrodamina) |
| Tipo de etiqueta | Colorantes clásicos |