Learn More
Bromuro de 5-(t-Boc-amino)-1-pentilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(t-Boc-amino)-1-pentyl Bromide |
| CAS | 83948-54-3 |
| Fórmula molecular | C10 H20 Br N O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Carbamic acid, N-(5-bromopentyl)-, 1,1-dimethylethyl ester, Carbamic acid, (5-bromopentyl)-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI), 1,1-Dimethylethyl (5-bromopentyl)carbamate, 5-(tert-Butoxycarbonylamino)pentyl bromide, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1-bromopentan-5-ylamine, 5-(t-Boc-amino)-1-pentyl Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H20BrNO2/c1-10(2,3)14-9(13)12-8-6-4-5-7-11/h4-8H2,1-3H3,(H,12,13) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCBr |
| Nombre IUPAC | N-(5-bromopentil)carbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 266.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 265.0677 |