Learn More
5-(t-Boc-amino)-1-pentanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(t-Boc-amino)-1-pentanol |
| CAS | 75178-90-4 |
| Fórmula molecular | C10 H21 N O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H21NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-7-5-4-6-8-12/h12H,4-8H2,1-3H3,(H,11,13) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCO |
| Nombre IUPAC | tert-butil N-(5-hidroxipentil)carbamato |
| Peso molecular (g/mol) | 203.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.1521 |