Learn More
Ácido 5-sulfosalicílico dihidrato, Mikromol™
Código de producto. 17933996
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17933996 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17933996 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0051.090025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 5-sulfosalicílico dihidrato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Sulphosalicylic Acid Dihydrate
CAS 5965-83-3
Nombres de analitos o componentes 5-Sulphosalicylic Acid Dihydrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H6 O6 S . 2 H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 5-Sulphosalicylic Acid Dihydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6O6S.2H2O/c8-6-2-1-4(14(11,12)13)3-5(6)7(9)10;;/h1-3,8H,(H,9,10)(H,11,12,13);2*1H2
SMILES O.O.OC(=O)c1cc(ccc1O)S(=O)(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxi-5-sulfobenzoico;dihidrato
Peso molecular (g/mol) 254.21
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.0096 g/mol