Learn More
Ácido 5-sulfamoilsalicílico, Mikromol™
Descripción
Ácido 5-sulfamoilsalicílico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Sulphamoylsalicylic Acid |
| CAS | 5378-41-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 5-Sulphamoylsalicylic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C7 H7 N O5 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 5-Sulphamoylsalicylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7NO5S/c8-14(12,13)4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,(H,10,11)(H2,8,12,13) |
| SMILES | NS(=O)(=O)c1ccc(O)c(c1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-hidroxi-5-sulfamoilbenzoico |
| Mostrar más |