Learn More
5-Sulfosalicílico ácido dihidrato, TRC
Código de producto. 30134095
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134095 50 g 50 g
30133493 100 g 100 g
17954015 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134095 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS69944850G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5965-83-3
Fórmula molecular C7 H6 O6 S . 2 H2 O
Peso molecular (g/mol) 254.21
Sinónimo 5-Sulphosalicylic Acid Dihydrate, Benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, hydrate (1:2), Benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, dihydrate (9CI), Salicylic acid, 5-sulfo-, dihydrate (8CI), 5-Sulfosalicylic acid dihydrate, 2-Hydroxy-5-sulfobenzoic acid dihydrate, 3-Carboxy-4-hydroxybenzenesulfonic acid dihydrate, 5-(Hydroxysulfonyl)salicylic acid dihydrate, Salicylsulfonic acid dihydrate, Sulfosalicylic acid dihydrate, Sulphosalicylic acid dihydrate
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxi-5-sulfobenzoico;dihidrato
SMILES O.O.OC(=O)c1cc(ccc1O)S(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Sulphosalicylic Acid Dihydrate
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6O6S.2H2O/c8-6-2-1-4(14(11,12)13)3-5(6)7(9)10;;/h1-3,8H,(H,9,10)(H,11,12,13);2*1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.0096