Learn More
5-Sulfosalicylic Acid Dihydrate, Certified AR for Analysis, 99.5-101.5%, Fisher Chemical
Código de producto. 10439570 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
100g, tarro para polvos de plástico
Código de producto.
10439570 100g, tarro para polvos de plástico
1 options
Código de producto. 10439570 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/8850/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 5965-83-3
Punto de fusión 106°C
Color Blanco
pH 0.5
Envase Plastic powder jar
Fórmula molecular C9H14O6S
Número MDL MFCD00007508,MFCD00149540
Cantidad 100 g
Sinónimo 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid dihydrate, 5-sulfosalicylic acid dihydrate, sulfosalicylic acid dihydrate, benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, dihydrate, unii-09ngq462s6, 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid, hydrate, hydrate, 5-sulfosalicylsyre, 5-sulfosalicylsaeure, salicylic acid, 5-sulfo-, dihydrate, acmc-1aymd
Clave InChI NFYHZVWMQHQKRU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C.C.OC(=O)C1=CC(=CC=C1O)S(O)(=O)=O
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxi-5-sulfobenzoico; bis(metano)
Peso molecular (g/mol) 250.27
PubChem CID 2723734
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.22g/mol
Forma física Powder