Learn More
Dihidrato de ácido 5-dulfosalicílico, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10697761 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10697761 500 g Frasco de vidrio 500 g
10687761 100 g Frasco de vidrio 100 g
10176953 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10697761 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 424515000
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5965-83-3 | C9H14O6S | 250.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5965-83-3 , 97-05-2
Fórmula molecular C9H14O6S
Peso molecular (g/mol) 250.27
Número MDL MFCD00007508,MFCD00149540
Clave InChI NFYHZVWMQHQKRU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid dihydrate, 5-sulfosalicylic acid dihydrate, sulfosalicylic acid dihydrate, benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, dihydrate, unii-09ngq462s6, 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid, hydrate, hydrate, 5-sulfosalicylsyre, 5-sulfosalicylsaeure, salicylic acid, 5-sulfo-, dihydrate, acmc-1aymd
PubChem CID 2723734
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxi-5-sulfobenzoico;dihidrato
SMILES C.C.OC(=O)C1=CC(=CC=C1O)S(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Sulfosalicylic acid dihydrate
Punto de fusión 106.0°C to 110.0°C
Color Blanco
Residuos de ignición 0.1% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 g
Beilstein 11, 411
Fieser 01,1118
Índice Merck 15, 9094
Información de solubilidad Solubility in water: 127g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.22
Porcentaje de pureza 99 to 101%
Grado Reactivo ACS
Materia insoluble 0.02% max
Forma física Polvo cristalino, cristales o gránulos