Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dihidrato de ácido 5-sulfosalicílico, 99+ %
Código de producto. 10422251 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10422251 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10399290 250 g Frasco de plástico 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10422251 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 268790010
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5965-83-3 | C9H14O6S | 250.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Sulfosalicylic acid dihydrate
Nombre de nota p.a.
CAS 5965-83-3, 97-05-2
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 106.0°C to 110.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C9H14O6S
Número MDL MFCD00007508,MFCD00149540
Cantidad 1 kg
Beilstein 11, 411
Fieser 01,1118
Índice Merck 15, 9094
Sinónimo 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid dihydrate, 5-sulfosalicylic acid dihydrate, sulfosalicylic acid dihydrate, benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, dihydrate, unii-09ngq462s6, 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid, hydrate, hydrate, 5-sulfosalicylsyre, 5-sulfosalicylsaeure, salicylic acid, 5-sulfo-, dihydrate, acmc-1aymd
Información de solubilidad Solubility in water: 127g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Clave InChI NFYHZVWMQHQKRU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C.C.OC(=O)C1=CC(=CC=C1O)S(O)(=O)=O
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxi-5-sulfobenzoico;dihidrato
Peso molecular (g/mol) 250.27
PubChem CID 2723734
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.22
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino