Learn More
Ácido 5-sulfosalicílico dihidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11465533
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11465533 1000 g 1000 g
11485533 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11465533 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13461.0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.00€
    106.65€ / 1000 g
    Ahorro 11.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5965-83-3 | C9H14O6S | 250.27 g/mol
El dihidrato de ácido 5-sulfosalicílico puede emplearse para la cuantificación de doxorrubicina derivada de doxorrubicina liposomal PEGilada (Doxil) y su principal metabolito en plasma humano mediante HPLC. Se puede utilizar en la preparación de poli[[tris(di-2-piridilamina)tris([?]-5-sulfonatosalicilato)tricobre(II)] trihidrato]. También se utiliza como síntesis intermedia de fármacos a granel, surfactante y aditivo para grasas lubricantes.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dihidrato de ácido 5-sulfosalicílico puede emplearse para la cuantificación de doxorrubicina derivada de doxorrubicina liposomal pegilada (Doxil) y su principal metabolito en plasma humano mediante HPLC. Se puede utilizar en la preparación de poli[[tris(di-2-piridilamina)tris([μ]-5-sulfonatosalicilato)tricobre(II)] trihidrato]. También se utiliza como síntesis intermedia de fármacos a granel, surfactante y aditivo para la grasa lubricante.
Solubilidad
Soluble en agua
Notas
Sensible a la luz, almacenar en la oscuridad. Se debe almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien cerrado. Almacenar alejado de bases fuertes y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5965-83-3
Fórmula molecular C9H14O6S
Peso molecular (g/mol) 250.27
Número MDL MFCD00007508,MFCD00149540
Clave InChI NFYHZVWMQHQKRU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid dihydrate, 5-sulfosalicylic acid dihydrate, sulfosalicylic acid dihydrate, benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, dihydrate, unii-09ngq462s6, 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid, hydrate, hydrate, 5-sulfosalicylsyre, 5-sulfosalicylsaeure, salicylic acid, 5-sulfo-, dihydrate, acmc-1aymd
PubChem CID 2723734
SMILES C.C.OC(=O)C1=CC(=CC=C1O)S(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Sulfosalicylic acid dihydrate
Punto de fusión 103°C to 112°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Olor Pungent
Cantidad 1000 g
Número UN UN2585
Beilstein 650741
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,8964
Información de solubilidad Soluble in water
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxi-5-sulfobenzoico; bis(metano)
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.22 (218.19 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%