Learn More
Sal sódica de 5-sulfooximetilfurfural, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Sulfooxymethylfurfural Sodium Salt |
| CAS | 1330171-28-2 |
| Fórmula molecular | C6H5NaO6S |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 5-[(Sulfooxy)methyl]-2-furancarboxaldehyde Sodium Salt, SMF |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6O6S.Na/c7-3-5-1-2-6(12-5)4-11-13(8,9)10;/h1-3H,4H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1 |
| SMILES | C1=C(OC(=C1)C=O)COS(=O)(=O)[O-].[Na+] |
| Nombre IUPAC | sulfato de sodio;(5-formilfuran-2-il)metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 228.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 227.9705 |