Learn More
Sal monosódica de ácido 5-sulfoisoptálico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439166
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11439166 250 g 250 g
11334649 100 g 100 g
11344649 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11439166 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18028.30
 Artículo restringido
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 6362-79-4 | C8H5NaO7S | 268.171 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se puede utilizar como tercer monómero en la esterificación de poliéster para alargar la vida del producto.′ Puede usarse como catalizador en medicina, química agrícola y poliéster. Se utiliza como monómero de poliésteres y fibras de nailon solubles en agua, ayuda a la adhesión encintas magnéticas y dispersiones de poliuretano sin aminas.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6362-79-4
Fórmula molecular C8H5NaO7S
Peso molecular (g/mol) 268.171
Número MDL MFCD00007495
Clave InChI YXTFRJVQOWZDPP-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 5-sulfafe-3-phthalicacid
PubChem CID 57488606
Nombre IUPAC sodio; 3-carboxi-5-sulfobenzoato
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(=O)O)S(=O)(=O)O)C(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 5-Sulfoisophthalic acid monosodium salt
Punto de fusión >300°C
Cantidad 250 g
Beilstein 4170770
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.18
Porcentaje de pureza 95%
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.