Learn More
Sal monosódica de ácido 5-sulfoisoptálico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11334649
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11334649 100 g 100 g
11439166 250 g 250 g
11344649 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11334649 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18028.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6362-79-4 | C8H5NaO7S | 268.171 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se puede utilizar como tercer monómero en la esterificación de poliéster para alargar la vida del producto.′ Puede usarse como catalizador en medicina, química agrícola y poliéster. Se utiliza como monómero de poliésteres y fibras de nailon solubles en agua, ayuda a la adhesión encintas magnéticas y dispersiones de poliuretano sin aminas.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6362-79-4
Fórmula molecular C8H5NaO7S
Peso molecular (g/mol) 268.171
Número MDL MFCD00007495
Clave InChI YXTFRJVQOWZDPP-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 5-sulfafe-3-phthalicacid
PubChem CID 57488606
Nombre IUPAC sodio; 3-carboxi-5-sulfobenzoato
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(=O)O)S(=O)(=O)O)C(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Sulfoisophthalic acid monosodium salt
Punto de fusión >300°C
Cantidad 100 g
Beilstein 4170770
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.18
Porcentaje de pureza 95%