Learn More
5'-Sulfamoiladenosina, TRC
Código de producto. 30411336
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30411336 10 mg
30419974 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30411336 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS78900010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25030-31-3
Fórmula molecular C10H14N6O6S
Peso molecular (g/mol) 346.32
Sinónimo 5'-Ester with Adenosine Sulfamic Acid, 5'-O-Sulfamoyladenosine, NSC 133114
Nombre IUPAC ((2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purina-9-il)-3,4-dihidroxitetrahidrofurano-2-il)metil sulfamato
SMILES NC1=NC=NC2=C1N=CN2[C@H]3[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](COS(N)(=O)=O)O3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5'-Sulfamoyladenosine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N6O6S/c11-8-5-9(14-2-13-8)16(3-15-5)10-7(18)6(17)4(22-10)1-21-23(12,19)20/h2-4,6-7,10,17-18H,1H2,(H2,11,13,14)(H2,12,19,20)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.07
Porcentaje de pureza >95%