Learn More
5-(S-Metil) Albendazol, TRC
Código de producto. 18083740
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18083740 25 mg 25 miligramos
18082330 10 mg 10 miligramos
18023340 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18083740 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM27195025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80983-45-5
Fórmula molecular C10 H11 N3 O2 S
Peso molecular (g/mol) 237.28
Sinónimo Carbamic acid, [5-(methylthio)-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), Methyl [5-(methylthio)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Methyl [5-Methylsulfanyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Ph Eur Albendazole Impurity F, SKF-73513
Nombre IUPAC metilcarbamato N-(5-metilsulfanil-1H-benzimidazol-2-il)carbamato
SMILES COC(=O)Nc1nc2cc(SC)ccc2[nH]1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(S-Methyl) Albendazole
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11N3O2S/c1-15-10(14)13-9-11-7-4-3-6(16-2)5-8(7)12-9/h3-5H,1-2H3,(H2,11,12,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.0572