Learn More
5'-S-(3-aminofenil)-5'-tioadenosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5'-S-(3-Aminophenyl)-5'-thioadenosine |
| CAS | 86072-47-1 |
| Fórmula molecular | C16H18N6O3S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (2R,3R,4S,5S)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-5-(((3-aminophenyl)thio)methyl)tetrahydrofuran-3,4-diol, (2S,3S,4R,5R)-2-[(3-aminophenyl)sulfanylmethyl]-5-(6-aminopurin-9-yl)oxolane-3,4-diol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H18N6O3S/c17-8-2-1-3-9(4-8)26-5-10-12(23)13(24)16(25-10)22-7-21-11-14(18)19-6-20-15(11)22/h1-4,6-7,10,12-13,16,23-24H,5,17H2,(H2,18,19,20)/t10-,12-,13-,16-/m1/s1 |
| SMILES | Nc1cccc(SC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)n3cnc4c(N)ncnc34)c1 |
| Nombre IUPAC | (2S,3S,4R,5R)-2-[(3-aminofenil)sulfanilmetil]-5-(6-aminopurin-9-il)oxolano-3,4-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 374.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 374.1161 |