Learn More
5-ROX, TRC
Código de producto. 30415664
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30415664 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30415664 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR6373855MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 216699-35-3
Fórmula molecular C33 H29 N2 Na O5
Peso molecular (g/mol) 556.583
Sinónimo 5-Carboxy-X-rhodamine Sodium Salt
Nombre IUPAC [3-carboxilato-4-(3-oxa-23-aza-9-azoniaheptacyclo[17.7.1.15,9.02,17.04,15.023,27.013,28]octacosa-1(27),2(17),4.9(28),13.15,18-heptaen-16-il)benzoilo]oxisódico
SMILES [O-]C(=O)c1cc(ccc1C2=C3C=C4CCC[N+]5=C4C(=C3Oc6c7CCCN8CCCc(cc26)c78)CCC5)C(=O)O[Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-ROX Sodium Salt
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C33H30N2O5.Na/c36-32(37)20-9-10-21(24(17-20)33(38)39)27-25-15-18-5-1-11-34-13-3-7-22(28(18)34)30(25)40-31-23-8-4-14-35-12-2-6-19(29(23)35)16-26(27)31;/h9-10,15-17H,1-8,11-14H2,(H-,36,37,38,39);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 556.197