Learn More
5-R-Rivaroxaban, MedChemExpress
Código de producto. 16498218
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498218 10 mg 10 miligramos
16490658 5 mg 5 miligramos
16454117 50 mg 50 miligramos
16447956 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16498218 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY76948
MedChemExpress 5-R-Rivaroxaban is (R)-enantiomer of Rivaroxaban. Rivaroxaban (BAY 59-7939) is a highly potent and selective, direct Factor Xa (FXa) inhibitor, achieving a strong gain in anti-FXa potency (IC50 0.7 nM; Ki 0.4 nM).
5-R-Rivaroxaban is (R)-enantiomer of Rivaroxaban. Rivaroxaban (BAY 59-7939) is a highly potent and selective, direct Factor Xa (FXa) inhibitor, achieving a strong gain in anti-FXa potency (IC50 0.7 nM
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-R-Rivaroxaban
Forma física Solid
CAS 865479-71-6
Color Amarillo claro
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H18ClN3O5S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (76.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[C@@H]1CNC(C2=CC=C(Cl)S2)=O)N(C1)C(C=C3)=CC=C3N4C(COCC4)=O
Peso molecular (g/mol) 435.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 435.88
Porcentaje de pureza 99.72%