Learn More
Clorhidrato de 5[(R)-(2-aminopropil)]-2-metoxibencenosulfonamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5[(R)-(2-Aminopropyl)]-2-methoxybenzenesulfonamide hydrochloride |
| CAS | 112101-75-4 |
| Fórmula molecular | C10 H16 N2 O3 S . Cl H |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Benzenesulfonamide, 5-[(2R)-2-aminopropyl]-2-methoxy-, hydrochloride (1:1), Benzenesulfonamide, 5-(2-aminopropyl)-2-methoxy-, monohydrochloride, (R)-, Benzenesulfonamide, 5-[(2R)-2-aminopropyl]-2-methoxy-, monohydrochloride (9CI), (R)-(-)-5-(2-Aminopropyl)-2-methoxybenzenesulfonamide hydrochloride, 5-[(2R)-2-Aminopropyl]-2-methoxybenzenesulfonamide hydrochloride, (R)-5-(2-Aminopropyl)-2-methoxybenzenesulfonamide hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16N2O3S.ClH/c1-7(11)5-8-3-4-9(15-2)10(6-8)16(12,13)14;/h3-4,6-7H,5,11H2,1-2H3,(H2,12,13,14);1H/t7-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.COc1ccc(C[C@@H](C)N)cc1S(=O)(=O)N |
| Nombre IUPAC | 5-[(2R)-2-aminopropil]-2-metoxibencenosulfonamida;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 280.77 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 280.0648 |