Learn More
Ácido 5-pirrolidin-1-ilpiridina-2-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11386775
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11386775 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10516704 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11386775 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC52901CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 950603-19-7
Fórmula molecular C10H12N2O2
Peso molecular (g/mol) 192.22
Número MDL MFCD09879903
Clave InChI ACLFTMQROMOTLA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-pyrrolidin-1-yl picolinic acid, 5-pyrrolidin-1-yl pyridine-2-carboxylic acid, pubchem19497, 5-pyrrolidinylpyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylicacid,5-1-pyrrolidinyl, 5-pyrrolidin-1-yl-pyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-1-pyrrolidinyl
PubChem CID 24229530
SMILES OC(=O)C1=NC=C(C=C1)N1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Pyrrolidin-1-ylpyridine-2-carboxylic acid
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC 5-(pyrrolidin-1-yl)pyridine-2-carboxylic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.22
Porcentaje de pureza 95%