Learn More
Ácido 5-pirimidilborónico, TRC
Código de producto. 30421969
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30421969 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30421969 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP99728525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Pyrimidylboronic Acid
CAS 109299-78-7
Fórmula molecular C4H5BN2O2
Cantidad 25 g
Sinónimo B-5-Pyrimidinylboronic Acid, (Pyrimidin-5-yl)boronic Acid, 5-Pyrimidinylboronic Acid, Dihydroxy(5-pyrimidinyl)borane, Pyrimidine-5-boronic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C4H5BN2O2/c8-5(9)4-1-6-3-7-2-4/h1-3,8-9H
SMILES OB(O)c1cncnc1
Nombre IUPAC ácido pirimidin-5-ilborónico
Peso molecular (g/mol) 123.91
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.0444