Learn More
Ácido 5-pirimidinilborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10624765
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10624765 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10147712 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10284062 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10624765 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC07412EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Chemical Identifiers
CAS 109299-78-7
Fórmula molecular C4H5BN2O2
Peso molecular (g/mol) 123.91
Número MDL MFCD03002366
Clave InChI HZFPPBMKGYINDF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-pyrimidinylboronic acid, pyrimidine-5-boronic acid, 5-pyrimidineboronic acid, 5-pyrimidylboronic acid, pyrimidin-5-yl boronic acid, 5-pyrimidine boronic acid, pyrimidinyl-5-boronic acid, pyrimidine-5-ylboronic acid, pyrimidin-5-yl-5-boronic acid, pyrimidin-5-boronic acid
PubChem CID 2795193
SMILES OB(O)C1=CN=CN=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 5-Pyrimidinylboronic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Nombre IUPAC (pyrimidin-5-yl)boronic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.91
Porcentaje de pureza 97%