Learn More
Ácido 5-pirimidinilborónico, 97 %, puede contener cantidades variables de anhídrido, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15204894 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15204894 25 g Frasco de vidrio 25 g
15224894 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15204894 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 451700250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109299-78-7
Fórmula molecular C4H5BN2O2
Peso molecular (g/mol) 123.91
Número MDL MFCD03002366
Clave InChI HZFPPBMKGYINDF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-pyrimidinylboronic acid, pyrimidine-5-boronic acid, 5-pyrimidineboronic acid, 5-pyrimidylboronic acid, pyrimidin-5-yl boronic acid, 5-pyrimidine boronic acid, pyrimidinyl-5-boronic acid, pyrimidine-5-ylboronic acid, pyrimidin-5-yl-5-boronic acid, pyrimidin-5-boronic acid
PubChem CID 2795193
Nombre IUPAC (pyrimidin-5-yl)boronic acid
SMILES OB(O)C1=CN=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Pyrimidinylboronic acid
Punto de fusión >300.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.91
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Pyrimidinylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.