Learn More
5-pirimidinmetanamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Pyrimidinemethanamine |
| CAS | 25198-95-2 |
| Fórmula molecular | C5 H7 N3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H7N3/c6-1-5-2-7-4-8-3-5/h2-4H,1,6H2 |
| SMILES | NCc1cncnc1 |
| Nombre IUPAC | pirimidin-5-ilmetanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 109.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 109.064 |