Learn More
Ácido 5-pirimidincarboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10730064
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10730064 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10749195 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10759195 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10730064 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC07401DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 4595-61-3
Fórmula molecular C5H4N2O2
Peso molecular (g/mol) 124.10
Número MDL MFCD00856162
Clave InChI IIVUJUOJERNGQX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-pyrimidinecarboxylic acid, 5-carboxypyrimidine, pyrimidine-5-carboxilic acid, 5-pyrimidine carboxylic acid, pyrimidine-5-carboxylate acid, pyrimidine-5-carboxylicacid, pubchem2056, acmc-209k5a, 5-pyrimidyl carboxylic acid, pyrimidin-5-carboxylic acid
PubChem CID 78346
Nombre IUPAC ácido de pirimidin-5-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CN=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Pyrimidinecarboxylic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.1
Porcentaje de pureza 97%