Learn More
5-Pirimidincarboxaldehído, 95 %, ACROS Organics™
Código de producto. 15254338 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15254338 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15254338 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 454300010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Pyrimidinecarboxaldehyde
CAS 10070-92-5
Punto de fusión 39.0°C to 43.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C5H4N2O
Número MDL MFCD03426065
Cantidad 1 g
Sinónimo pyrimidine-5-carboxaldehyde, 5-formylpyrimidine, pyrimidine-5-carboxyaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde, 5-pyrimidinecarbaldehyde, 5-pyrimidinaldehyde, 5-formyl pyrimidine, pubchem5298, pyrimidine-5-aldehyde, pyrimidine 5-carboxaldehyde
Clave InChI FREJAOSUHFGDBW-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=CC1=CN=CN=C1
Nombre IUPAC pirimidin-5carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 108.10
PubChem CID 2761034
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.1
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Pyrimidinecarboxaldehyde, 95%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.