Learn More
5-Piridina-4-il-1H-indazol, TRC
Código de producto. 30413467
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30413467 5 mg 5 miligramos
30419512 10 mg -
30425924 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30413467 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP9975985MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 885272-55-9
Fórmula molecular C12H9N3
Peso molecular (g/mol) 195.22
Nombre IUPAC 5-piridina-4-il-2H-indazol
SMILES c1cc(ccn1)c2ccc3n[nH]cc3c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Pyridin-4-yl-1H-indazole
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H9N3/c1-2-12-11(8-14-15-12)7-10(1)9-3-5-13-6-4-9/h1-8H,(H,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.0796