Learn More
Ácido 5-piridin-3-ilfuran-2-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Pyridin-3-ylfuran-2-carboxylic Acid |
| CAS | 56632-46-3 |
| Fórmula molecular | C10 H7 N O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 5-(3-Pyridinyl)-2-furancarboxylic Acid, 5-(3-Pyridyl)-2-furoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H7NO3/c12-10(13)9-4-3-8(14-9)7-2-1-5-11-6-7/h1-6H,(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)c1oc(cc1)c2cccnc2 |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-piridin-3-ilfuran-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 189.167 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.043 |