Learn More
Ácido 5-piridin-2-il-1H-pirazol-3-carboxílico, Thermo Scientific™
Código de producto. 10351130
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10351130 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10351130 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00080DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Pyridin-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
CAS 374064-02-5
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C9H7N3O2
Número MDL MFCD05170030,MFCD06245341
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-pyridin-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 3-pyridin-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-2-pyridinyl, 5-pyridin-2-yl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-pyridin-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 3-2-pyridinyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 5-2-pyridinyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 3-2-pyridyl pyrazole-5-carboxylic acid
Clave InChI SJBWHTBPIJXUFP-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=CC(=NN1)C1=CC=CC=N1
Nombre IUPAC ácido 3-piridin-2-il-1H-pirazol-5-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 189.17
PubChem CID 665156
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.17
Porcentaje de pureza 95%