Learn More
[5-(Piridina-2-il)-1H-imidazol-2-il]metanamina Trihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30425896
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30425896 50 mg -
30420651 10 mg 10 miligramos
30423059 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30425896 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP99476050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2060007-34-1
Fórmula molecular C9H10N4 • 3HCl
Peso molecular (g/mol) 283.59
Nombre IUPAC (5-(piridina-2-il)-1H-imidazol-2-il)metanamina trihidrocloruro
SMILES NCC(N1)=NC=C1C2=CC=CC=N2.Cl.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [5-(Pyridin-2-yl)-1H-imidazol-2-yl]methanamine Trihydrochloride
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10N4.3ClH/c10-5-9-12-6-8(13-9)7-3-1-2-4-11-7;;;/h1-4,6H,5,10H2,(H,12,13);3*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.03