Learn More
Ácido 5-pirid-4-iltiofeno-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10662515
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10662515 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10612855 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10662515 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC67001CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-11-2026
CAS 216867-32-2
Fórmula molecular C10H7NO2S
Peso molecular (g/mol) 205.23
Número MDL MFCD07376007
Clave InChI OJOWGMLSJKRJNV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-pyridin-4-yl thiophene-2-carboxylic acid, 4-2-carboxythien-5-yl pyridine, 5-pyrid-4-ylthiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid, 5-4-pyridinyl, 5-4-pyridyl-2-thiophenecarboxylic acid, 5-4-pyridyl thiophene-2-carboxylic acid, 5-4-pyridinyl-2-thiophenecarboxylic acid, 5-pyridin-4-yl-thiophene-2-carboxylic acid, 5-pyridin-4-yl thiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-4-pyridinyl
PubChem CID 21928576
Nombre IUPAC ácido 5-piridin-4-iltiofeno-2-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CC=C(S1)C1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Pyrid-4-ylthiophene-2-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.24
Porcentaje de pureza 97%