Learn More
5-Pirid-4-iltiofeno-2-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10505934
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10505934 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10450554 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10505934 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC67004CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-10-2026
CAS 129770-69-0
Fórmula molecular C10H7NOS
Peso molecular (g/mol) 189.232
Número MDL MFCD06802777
Clave InChI SZPFXOQATCPCET-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11052422
Nombre IUPAC 5-piridin-4-iltiofeno-2-carbaldehído
SMILES C1=CN=CC=C1C2=CC=C(S2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Pyrid-4-ylthiophene-2-carbaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 5-pyridin-4-yl thiophene-2-carbaldehyde, 5-pyrid-4-ylthiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-4-pyridinyl, acmc-20mtde, 4-5-formylthien-2-yl pyridine, 2-formyl-5-pyridin-4-yl thiophene, 5-4-pyridyl thiophene-2-carbaldehyde, 5-4-pyridinyl-2-thiophenecarboxaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 5-4-pyridinyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.24
Porcentaje de pureza 97%