Learn More
(5-pirid-4-iltien-2-il)metanol, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10081714
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10081714 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10152834 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10081714 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC67009CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 138194-04-4
Fórmula molecular C10H9NOS
Peso molecular (g/mol) 191.248
Número MDL MFCD09879963
Clave InChI GDGUQNXUEMPEKM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-pyrid-4-ylthien-2-yl methanol, 5-pyridin-4-yl thiophen-2-yl methanol, 5-4-pyridyl-2-thienyl methan-1-ol, 5-pyridin-4-ylthiophen-2-yl methanol
PubChem CID 15708918
Nombre IUPAC (5-piridin-4-iltiofen-2-il)metanol
SMILES C1=CN=CC=C1C2=CC=C(S2)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (5-Pyrid-4-ylthien-2-yl)methanol
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.25
Porcentaje de pureza 95%